Learn More
ZAG Antibody (Zagy-1), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18678630 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18678630 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18678630
Marca: Novus Biologicals NBP280083PE
Mouse Monoclonal Antibody
ZAG Monoclonal antibody specifically detects ZAG in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZAG
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Zagy-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen alpha-2-glycoprotein 1, zinc, alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding, ZA2G, ZAGzn-alpha-2-GP, zinc, zinc-alpha-2-glycoprotein, zn-alpha-2-glycoprotein, ZNGP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ZAG.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 563
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1