missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZADH1 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582882 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582882 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582882

Marca: Novus Biologicals NBP306247MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZADH1 Polyclonal antibody specifically detects ZADH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZADH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686P10120, EC 1.3.1.48, FLJ39091, FLJ99229,15-oxoprostaglandin 13-reductase, PGR2, PRG-2, prostaglandin reductase 2, ZADH115-oxoprostaglandin-delta13-reductase, zinc binding alcohol dehydrogenase domain containing 1, zinc binding alcohol dehydrogenase, domain containing 1, Zinc-binding alcohol dehydrogenase domain-containing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZADH1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 145482
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.