Learn More
LNI Swissgas ZA TOTAL C 1.5 HP
Código de producto. 17892159 Tienda LNI Swissgas Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
17892159 100/115/220/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17892159 Proveedor LNI Swissgas N.º de proveedor 6920.25.216
Zero air generator for HC/carbon dioxide/moisture removal with integrated compressor.
  • Zero air generator 1.5 L/min HC/carbon dioxide/moisture removal with integrated compressor.
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo Zero Air Gas Generator