Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 3 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Marca: Thermo Scientific™ PV3192
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon MAPK14, containing Tyr-182.
Especificaciones
Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ tirosina 3, 800 x 20 μl, 800 reacciones, líquido, tipo de ensayo de tirosina quinasa, sustrato basado en péptido, emisión a 535 nm, excitación a 405/465 nm, etiqueta de metilcuramina, lectura de criterio de valoración, enzima objetivo de quinasas de treonina, técnica de FRET, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico y para ensayos y análisis de proteínas | |
Líquido | |
Péptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, fosfopéptido Z'-LYTE™ Ser/Thr 11, 5X tampón de quinasa A, ATP, reactivo de desarrollo B, tampón de desarrollo | |
Ensayo de tirosina cinasa | |
80 °C | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 reacciones | |
Hielo seco | |
Sustrato basado en péptidos | |
Tirosina cinasas |
Z-LYTE™ | |
Biología de proteínas, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y derivados, biología de la quinasa, ensayos bioquímicos de quinasa, ensayos de quinasa y acute-lyte y z, ensayos de actividad enzimática y proteica, ensayos y análisis de proteínas, actividad de la quinasa | |
800 x 20 μl | |
Actividad bioquímica fosfoespecífica (sin anticuerpos) | |
Kit de ensayo de quinasa peptídica Z'-LYTE™ tirosina 3 | |
Placa de 384 pocillos | |
Metilocumarina | |
Punto final | |
Basado en MAPK14 (DEMTGYVATR) | |
TYK2 | |
TYK2 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.