missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Z-DNA Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7200937 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.125 mg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18004636 0.025 mg 25 microgramos
18700074 0.125 mg 125 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18004636

Marca: Novus Biologicals NB1007490.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Z-DNA Polyclonal specifically detects Z-DNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Z-DNA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10, Immunoprecipitation 8 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10
Formulación PBS (pH 7.5) with No Preservative
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Immunogen was brominated poly-(DG-DC)-left handed DNA (Z-DNA) complexed to methylated BSA
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.