Learn More
YY2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18603160 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18603160 0.02 mL 0.02 ml
18660751 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18603160
Marca: Novus Biologicals NBP2939050.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
YY2 Polyclonal antibody specifically detects YY2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno YY2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen transcription factor YY2, YY2 transcription factor, ZNF631
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human YY2 (NP_996806.2). GEGQAENPPDYSEYLKGKKLPPGGLPGIDLSDPKQLAEFTKVKPKRSKGEPPKTVPCSYSGCEKMFRDYAAMRKHLHIHGPRVHVCAECGKAFLESSKLRR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 404281
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG