Learn More
Perclorato de iterbio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051157
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410311 2 g 2 g
11420311 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410311 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040577.NA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13498-08-3
Fórmula molecular Cl3H2O13Yb
Peso molecular (g/mol) 489.41
Número MDL MFCD00049612
Clave InChI TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 11363421
SMILES O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 2 g
Número UN UN3211
Nombre IUPAC iterbio(3+);triperclorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.48 (471.39 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.