Learn More
Nitrato de iterbio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ytterbium(III) nitrate hydrate is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. The ytterbium +3 ion is used as a doping material in solid state lasers and double clad fiber lasers. It is also used to make yttrium-based surfactant mesophases, which has adsorbing as well as optically functional properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ytterbium(III) nitrate hydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Número UN | UN1477 |
| Índice Merck | 14,10105 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.05 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ytterbium(III) nitrate hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contém: Ytterbium nitrate