Learn More
Fluoruro de iterbio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334128 10 g 10 g
11344128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041423.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Ytterbium(III) fluoride is used in laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It is also used in used in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-80-0
Fórmula molecular F3Yb
Peso molecular (g/mol) 230.04
Número MDL MFCD00049615
Clave InChI XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) fluoride
Punto de fusión 1157°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Nombre IUPAC iterbio(3+);trifluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.2 g/mL