Learn More
YO-01027, MedChemExpress
Código de producto. 16480196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16480196 2 mg 2 miligramos
16485728 10 mg 10 miligramos
16428417 5 mg 5 miligramos
16453366 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16480196
Marca: Medchem Express HY13526
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress YO-01027 (Dibenzazepine;DBZ) is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 values of 2.92 and 2.64 nM for Notch and APPL cleavage, respectively.
YO-01027 (Dibenzazepine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YO-01027
CAS 209984-56-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23F2N3O3
Cantidad 2 mg
Sinónimo Dibenzazepine DBZ
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (107.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N(C)C1=O)=O)CC4=CC(F)=CC(F)=C4
Peso molecular (g/mol) 463.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death