Learn More
YES1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | YES1 |
|---|---|
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859764
|
Proteintech
20243-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849764
|
Proteintech
20243-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The antibody is specific to YES1.
YES is a member of the Src family of non-receptor tyrosine kinases participating in a wide range of cellular signalling pathways. The gene that encodes YES is the cellular homolog of the Yamaguchi sarcoma virus oncogene. This gene lies in proximity to thymidylate synthase gene on chromosome 18, and a pseudogene of it has mapped to chromosome 22.Especificaciones
| YES1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| F1LM93, P07947, Q04736 | |
| 22612, 24884, 7525 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| YES1 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| c yes, HsT441, P61 YES, Proto oncogene c Yes, Yes, YES1 | |
| YES1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |