Learn More
YES1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16849764 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16849764 150 μL 150 microlitros
16859764 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16849764
Marca: Proteintech 202431AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody is specific to YES1.
YES is a member of the Src family of non-receptor tyrosine kinases participating in a wide range of cellular signalling pathways. The gene that encodes YES is the cellular homolog of the Yamaguchi sarcoma virus oncogene. This gene lies in proximity to thymidylate synthase gene on chromosome 18, and a pseudogene of it has mapped to chromosome 22.
Especificaciones
Antígeno YES1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica YES1
N.º de referencia del gen F1LM93, P07947, Q04736
Alias de gen c yes, HsT441, P61 YES, Proto oncogene c Yes, Yes, YES1
Símbolos de los genes YES1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22612, 24884, 7525
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG