Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza codificados por colores WypAll™
Código de producto. p-8005258
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
41 x 33,5 cm
416 x 245 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10243242 41 x 33,5 cm paquete de 10
11767968 416 x 245 mm paquete de 6
2 options
Código de producto. 10243242
Marca: Kimberly-Clark™ 7567
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los paños WypAll™
  • Certificados para estar en contacto con los alimentos, estos paños de limpieza codificados por colores están disponibles en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada
  • La avanzada tecnología Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paños de limpieza
Longitud (imperial) 16,14 pulg.
Longitud (métrico) 41 cm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 33,5 cm
Material Tela de celulosa de polipropileno no tejida
Peso base 4,82kg
Color Amarillo
Dimensiones (L x An) 41 x 33,5 cm
Formato Interplegado
Para utilizar con (aplicación) Para zonas industriales en las que es necesaria la segregación de tareas intensivas
Cantidad de embalaje 10 bolsas x 25 hojas
Tela 1 capas