Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza codificados por colores WypAll™
Código de producto. 11767968
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
41 x 33,5 cm
416 x 245 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
Código de producto. 11767968
Marca: Kimberly-Clark™ 7443
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los paños WypAll™
  • Certificados para estar en contacto con los alimentos, estos paños de limpieza codificados por colores están disponibles en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada
  • La avanzada tecnología Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paños de limpieza
Longitud (imperial) 9.055 in.
Longitud (métrico) 416 mm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 245 mm
Material Tela de celulosa de polipropileno no tejida
Color Amarillo
Dimensiones (L x An) 416 x 245 mm
Formato Interplegado
Para utilizar con (aplicación) Limpieza higiénica en aseos, áreas clínicas y de pacientes, cocinas y zonas de procesamiento de alimentos.
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius
Cantidad de embalaje 6 paq.
Tela 1 capas