Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza codificados por colores WypAll™
Descripción
- Certificados para estar en contacto con los alimentos, estos paños de limpieza codificados por colores están disponibles en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada
- La avanzada tecnología Hydroknit™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños de limpieza |
| Longitud (imperial) | 16,14 pulg. |
| Longitud (métrico) | 41 cm |
| Anchura (imperial) | 9.055 in |
| Anchura (métrico) | 33,5 cm |
| Material | Tela de celulosa de polipropileno no tejida |
| Peso base | 4,82kg |
| Color | Amarillo |
| Dimensiones (L x An) | 41 x 33,5 cm |
| Formato | Interplegado |
| Mostrar más |