Learn More
Yeast Extract, Powder, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Descripción
- Se utiliza como un componente de medios bacteriológicos para una variedad de microorganismos y aplicaciones de genética molecular.
- El polvo de extracto de levadura es un extracto de levadura autolizado secado al vacío producido al 100 % de levadura de panadería.
- Es una fuente concentrada de componentes proteicos solubles, carbohidratos y vitaminas del complejo B comunes a la levadura.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | extracto de levadura |
Color | Moreno-amarillo |
Formulario | Sólido |
Grado de pureza o calidad | Grado de biología molecular |
Cantidad | 1 kg |