missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YB1 Antibody (rYBX1/2430), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583642 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583642 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583642 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308783R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

YB1 Monoclonal antibody specifically detects YB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rYBX1/2430
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BP-8, CBF-A, class II, Y box-binding protein I, CSDA2, CSDB, DBPB CCAAT-binding transcription factor I subunit A, EFI-A, Enhancer factor I subunit A, MDR-NF1, MGC104858, MGC110976, MGC117250, NSEP1 Y-box-binding protein 1, nuclease-sensitive element-binding protein 1, Y box binding protein 1, YB1 DNA-binding protein B, YB-1 Y-box transcription factor, YBX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length YB1 protein (Uniprot: P67809)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Epigenetics, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4904
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.