Learn More
Euro Protection™ Parka Yang Winter
Código de producto. p-7146812
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12097501
Marca: Euro Protection™ 5YAWBM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La parka Yang Winter de Euro Protection™ es impermeable, transpirable, cortavientos y proporciona protección térmica.
  • Alta impermeabilidad y transpirabilidad
  • Mayor protección térmica
  • Cortavientos
  • Softshell de 2 capas: 94 % poliéster / 6 % elastán + membrana de TPU
  • Acolchado: 100 % poliéster. 120 g/m²
  • Terciopelo tejido
  • Forro de tafetán: 100 % poliéster en manguitos
  • Impermeabilidad: 8 000 mm
  • Transpirabilidad: 3 000 g/m²/24 h
  • Costuras reforzadas + puntadas dobles
  • Capucha fija oculta en el cuello cerrado por velcro
  • Capucha ajustable con cordón elástico y bloqueadores
  • Cuello alto + funda interior del cuello en forro polar
  • Cremallera central impermeable + bajo la solapa
  • Protector del mentón
  • Bolsillos:
    • 1 bolsillo del pecho con cremallera impermeable
    • 2 bolsillos inferiores con cremallera bajo la solapa
    • 1 bolsillo del manguito con cremallera impermeable
    • 1 bolsillo Napoleón con cremallera bajo la solapa
    • 1 bolsillo interior para teléfono con cremallera + soporte para auriculares
    • 1 bolsillo inferior interior de tipo parche
  • Puños ajustables con lengüeta de velcro de silicona
  • Puños interiores elásticos
  • Fondo ajustable con cordón elástico y bloqueadores
  • Cremallera interior para marcar el acceso
Especificaciones
Tamaño Medio
Material Poliéster, elastano, membrana de TPU, terciopelo
Estructura Parka Softshell, 2 capas
Tipo de costura Rematada
Tipo de campana extractora Capucha ajustable con cordón elástico y bloqueadores
Material de revestimiento Tafetán
N.º de bolsillos 7
Resistencia Impermeable, cortavientos, temperatura
Certificaciones/conformidad (Europa) EN342, EN343