Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de xilenol, sal sódica
Código de producto. 10421831
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3618-43-7
Fórmula molecular C31H28N2Na4O13S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange, sodium salt
Punto de fusión 210.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 510g/L (20°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.59
Pérdida por secado 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for Zinc titration) Passes test
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino