missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XTP3TPA Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588656 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588656 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588656

Marca: Novus Biologicals NBP318473R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XTP3TPA Polyclonal antibody specifically detects XTP3TPA in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XTP3TPA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dCTP pyrophosphatase 1, dCTPase 1, Deoxycytidine-triphosphatase 1, EC 3.6.1.12, MGC5627, RS21C6XTP3-transactivated gene A protein, XTP3TPACDA03, XTP3-transactivated protein A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 120 and 170..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79077
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.