missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XRCC3 Antibody (SR1724), Novus Biologicals™

Código de producto. 18682275 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18682275 100 μg 100 microlitros
18603395 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18682275

Marca: Novus Biologicals NBP322361100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

XRCC3 Monoclonal antibody specifically detects XRCC3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno XRCC3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1724
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen CMM6, DNA repair protein XRCC3, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3, X-ray repair cross-complementing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human XRCC3 (Uniprot #: O43542)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Homologous Recombination, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7517
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.