missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XRCC3 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584461 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 650
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18584461 0.1 mL, DyLight 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584461 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298844C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XRCC3 Polyclonal antibody specifically detects XRCC3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XRCC3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CMM6, DNA repair protein XRCC3, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3, X-ray repair cross-complementing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human XRCC3.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Homologous Recombination, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7517
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.