Learn More
XRCC3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18531293 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 550
Código de producto.
18531293 0.1 mL, DyLight 550
1 options
Código de producto. 18531293 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298844R
Rabbit Polyclonal Antibody
XRCC3 Polyclonal antibody specifically detects XRCC3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno XRCC3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CMM6, DNA repair protein XRCC3, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3, X-ray repair cross-complementing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human XRCC3.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Homologous Recombination, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7517
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG