missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPV/DNA polymerase eta Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18279496 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18279496 0.1 mL 0.10 ml
18472091 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18279496 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP187166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XPV/DNA polymerase eta Polyclonal specifically detects XPV/DNA polymerase eta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPV/DNA polymerase eta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9Y253
Alias de gen DNA polymerase eta, EC 2.7.7.7, polymerase (DNA directed), eta, RAD30, RAD30 homolog A, RAD30AFLJ16395, Xeroderma pigmentosum variant type protein, XP-V, XPVFLJ21978
Símbolos de los genes POLH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ERASIDEAYVDLTSAVQERLQKLQGQPISADLLPSTYIEGLPQGPTTAEETVQKEGMRKQGLFQWLDSLQIDNLTSPDLQLTVGAVIVEEMRAAIERETGFQCSAGISHNKVLAKLACGLNKPNRQTLVSHGSVPQLFSQMPIRKIRSL
Peso molecular del antígeno 78 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Polymerases, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5429
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.