missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Single Channel Trade-In Pipette
Tienda Eppendorf Productos

Click to view available options
Color:
Blue
Medium Gray
Orange
Turquoise
Violet
Yellow
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.0005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker, Selection dial, Innovative ejector, Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | epT.I.P.S. |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | epT.I.P.S. Pipette Tip (100 μL) |
| Material | Plastic |
| Número de canales | 1 |
| Programable | Step-based |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido