Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multichannel Trade-In Pipette
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200132153 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Color:
Green
Medium Gray
Orange
Yellow
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15260765
Marca: Eppendorf™ 4861000570
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with pipettes
  • Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle, Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles epT.I.P.S.
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Medium Gray
Desechables Reusable
Para utilizar con epT.I.P.S. Pipette Tip (10 μL)
Tipo de agarre Ergonomic
Material Plastic
Número de canales 8
Programable Step-based
Esterilidad Non-sterile
Tipo Multichannel Pipette
Volumen (métrico) 0.5 to 10 μL
Para utilizar con (aplicación) Pipetting and mixing
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Xplorer Pipettes
Cantidad 1 Each