missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPG Antibody (8H7/XPG), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18626179 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18626179 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18626179 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250366MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

XPG Monoclonal antibody specifically detects XPG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPG
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 8H7/XPG
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COFS3, DNA excision repair protein ERCC-5, DNA repair protein complementing XP-G cells, EC 3.1, ERCM2, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 5, excision repair protein, xeroderma pigmentosum complementation group G protein, Xeroderma pigmentosum group G-complementing protein, xeroderma pigmentosum, complementation group G, XPGC, XPG-complementing protein, XPGUVDR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human XPG protein produced in baculovirus
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2073
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.