missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPF Antibody (OTI4E11), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18172477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18172477 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18172477

Marca: Novus Biologicals NBP274883AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

XPF Monoclonal specifically detects XPF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPF
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E11
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen DNA excision repair protein ERCC-4, DNA repair protein complementing XP-F cells, EC 3.1, ERCC11, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 4, xeroderma pigmentosum, complementation group F, XPFcomplementing defective, in Chinese hamster
Símbolos de los genes ERCC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human XPF (NP_005227) produced in HEK293 cell.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2072
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.