missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
XPE/DDB2 Monoclonal antibody specifically detects XPE/DDB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | XPE/DDB2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 24E5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | damage-specific DNA binding protein 2 (48kD), damage-specific DNA binding protein 2, 48kDa, Damage-specific DNA-binding protein 2, DDB p48 subunit, DDBb, DNA damage-binding protein 2, FLJ34321, UV-damaged DNA-binding protein 2, UV-DDB 2, UV-DDB2, xeroderma pigmentosum group E protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human XPE/DDB2 [UniProt Q92466] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?