missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPB Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18047435 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18047435 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18047435

Marca: Novus Biologicals NB10061060DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XPB Polyclonal antibody specifically detects XPB in Human, Mouse, Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basic transcription factor 2 89 kDa subunit, BTF2, BTF2 p89, DNA excision repair protein ERCC-3, DNA repair protein complementing XP-B cells, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 3 (xeroderma pigmentosum group B complementing), GTF2H, RAD25, TFIIH, TFIIH basal transcription factor complex 89 kDa subunit, TFIIH basal transcription factor complex helicase XPB subunit, TFIIH p89, Xeroderma pigmentosum group B-complementing protein, xeroderma pigmentosum, complementation group B, XPBC, XPBTFIIH 89 kDa subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 732 and 782 of human excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 3 using the numbering given in entry NP_000113.1 (GeneID 2071).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2071
Especies diana Human, Mouse, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.