Learn More
Cytiva Columnas para cromatografía XK (vacías)
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Las columnas XK están fabricadas con vidrio de borosilicato sólido, que presenta una excelente resistencia química y es compatible con soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos utilizados en la cromatografía líquida de macromoléculas. Los tubos transparentes permiten la inspección visual del lecho de medios y están disponibles en una amplia gama de dimensiones de columna para su uso con muchas necesidades de purificación diferentes.
El embalaje de la columna puede realizarse utilizando un depósito de embalaje o un tubo de columna adicional conectado con un conector de embalaje. El mecanismo QuickLock del eje del adaptador facilita el movimiento rápido y fácil del adaptador, simplificando los ajustes de la altura del lecho, el desmontaje y la limpieza. El diseño del émbolo adaptador proporciona un flujo uniforme, que mantiene la integridad del lecho empaquetado durante las operaciones.
- Diseño del émbolo para garantizar una distribución homogénea del tampón y embalaje reproducible.
- Adaptador mecanismo QuickLock que facilita la manipulación y limpieza de columnas
- Accesorios para conexión directa a sistemas de cromatografía
- Camisa de refrigeración para purificaciones sensibles
- Amplia gama de piezas de repuesto disponibles, lo que facilita el mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Columnas para cromatografía XK (vacías) |
| Volumen del lecho | Altura del lecho (un adaptador): De 530 a 650 mm Altura del lecho (dos adaptadores): De 385 a 650 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Altura (métrico) | 700 mm |
| Caudal | Entrada/salida (DI): 0,75mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Presión máxima | 5bar |
| Tamaño de partículas | 10 μm de tamaño de poro |
| Tipo de soporte | Red de poliamida/polipropileno (fibra de vidrio reforzada) |
| Tipo de columna | Empty Chromatography Column |
| Mostrar más |
Not resistant to Acetone, Ketones, Chlorinated Hydrocarbons, Aliphatic Esters and Phenol.
Should be avoided: >10% NaOH, >10% HCl, >5% acetic acid, and strong mineral acids.