Learn More
Cytiva Columnas para cromatografía XK (vacías)
Código de producto. 11300342 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11300342
Marca: Cytiva 28988951
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un funcionamiento sin problemas para una presión de baja a media. Las columnas de cromatografía XK Cytiva (vacías) se conectan directamente a instrumentos de diseño ÄKTA u otros sistemas de cromatografía líquida. Es fácil de usar y garantiza un embalaje reproducible y preciso.
Las columnas XK están fabricadas con vidrio de borosilicato sólido, que presenta una excelente resistencia química y es compatible con soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos utilizados en la cromatografía líquida de macromoléculas. Los tubos transparentes permiten la inspección visual del lecho de medios y están disponibles en una amplia gama de dimensiones de columna para su uso con muchas necesidades de purificación diferentes.
El embalaje de la columna puede realizarse utilizando un depósito de embalaje o un tubo de columna adicional conectado con un conector de embalaje. El mecanismo QuickLock del eje del adaptador facilita el movimiento rápido y fácil del adaptador, simplificando los ajustes de la altura del lecho, el desmontaje y la limpieza. El diseño del émbolo adaptador proporciona un flujo uniforme, que mantiene la integridad del lecho empaquetado durante las operaciones.
  • Diseño del émbolo para garantizar una distribución homogénea del tampón y embalaje reproducible.
  • Adaptador mecanismo QuickLock que facilita la manipulación y limpieza de columnas
  • Accesorios para conexión directa a sistemas de cromatografía
  • Camisa de refrigeración para purificaciones sensibles
  • Amplia gama de piezas de repuesto disponibles, lo que facilita el mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columnas para cromatografía XK (vacías)
Volumen del lecho Altura del lecho (un adaptador): De 830 a 950 mm
Altura del lecho (dos adaptadores): De 685 a 950 mm
Diámetro interior (métrico) 26 mm
Altura (métrico) 1000 mm
Caudal Entrada/salida (DI): 0,75mm
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 5bar
Tamaño de partículas 10 μm de tamaño de poro
Tipo de soporte Red de poliamida/polipropileno (fibra de vidrio reforzada)
Tipo de columna Empty Chromatography Column
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida a presión de baja a media
Mostrar más Mostrar menos
Not resistant to Acetone, Ketones, Chlorinated Hydrocarbons, Aliphatic Esters and Phenol.
Should be avoided: >10% NaOH, >10% HCl, >5% acetic acid, and strong mineral acids.