Learn More
Difluoruro de xenón, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Agente de fluoración
189.00€ - 2734.00€
CAS | 13709-36-9 |
---|---|
Fórmula molecular | F2Xe |
Peso molecular (g/mol) | 169.29 |
Número MDL | MFCD00040538 |
Clave InChI | IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis |
PubChem CID | 83674 |
Nombre IUPAC | difluoroxenón |
SMILES | F[Xe]F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11324707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039739.04 |
2 g |
189.00€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039739.09 |
10 g |
727.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11314707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039739.18 |
50 g |
2734.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13709-36-9 | |
169.29 | |
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N | |
83674 | |
F[Xe]F |
F2Xe | |
MFCD00040538 | |
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis | |
difluoroxenón |
Especificaciones
Xenon difluoride | |
13709-36-9 | |
Gránulos cristalinos, enviados en teflón | |
F2Xe | |
UN3087 | |
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis | |
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N | |
difluoroxenón | |
83674 | |
99.5% | |
4.32 |
127°C to 129°C | |
Blanco | |
(base metálica) | |
MFCD00040538 | |
14,10072 | |
Decomposes in water. | |
F[Xe]F | |
169.29 | |
169.3 | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H301-H330-H314-H318;
puede intensificar el fuego; oxidante.
Tóxico en caso de ingestión.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDO OXIDANTE, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 237-251-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE1294116.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón
RUO – Research Use Only