Learn More
XEN723, MedChemExpress
Código de producto. 16465617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16465617 5 mg 5 miligramos
16490559 1 mg 1 miligramo
16442878 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16465617
Marca: Medchem Express HY100249
MedChemExpress XEN723 is a novel and potent thiazolylimidazolidinone inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase (SCD1) with IC50s of 45 and 524 nM in mouse and HepG2 cell, respectively.
XEN723 is a novel and potent thiazolylimidazolidinone inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase (SCD1) with IC50s of 45 and 524 nM in mouse and HepG2 cell, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material XEN723
CAS 1072803-08-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN5O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (235.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(N2CCN(CC3=CC=C(F)C=C3)C2=O)S1)NCC4=CC=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 425.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism