missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 23657 |
| Especie | Human |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB300-318 |
| Alias de gen | Amino acid transport system xc-, Calcium channel blocker resistance protein CCBR1, CCBR1, cystine/glutamate transporter, SLC7A11, solute carrier family 7 (anionic amino acid transporter light chain, xc- system), member 11, Solute carrier family 7 member 11, solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 11, xCT |
| Símbolo de gen | SLC7A11 |
| Cantidad | 0,05 mL |
| Categoría de investigación | Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction |
| Tampón de almacenamiento | diH2O |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?