missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XCR1/CCXCR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587701 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18587701 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587701

Proveedor: Novus Biologicals NBP102345

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XCR1/CCXCR1 Polyclonal antibody specifically detects XCR1/CCXCR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XCR1/CCXCR1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 - 20 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P46094
Alias de gen CCXCR1XC chemokine receptor 1, chemokine (C motif) receptor 1, chemokine XC receptor 1, G protein-coupled receptor 5, GPR5chemokine (C motif) XC receptor 1, G-protein coupled receptor 5, Lymphotactin receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human XCR1/CCXCR1.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2829
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.