missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XCR1/CCXCR1 Antibody (1097A), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18509619 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18509619 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18509619

Marca: Novus Biologicals FAB8571MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

XCR1/CCXCR1 Monoclonal antibody specifically detects XCR1/CCXCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XCR1/CCXCR1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1097A
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCXCR1XC chemokine receptor 1, chemokine (C motif) receptor 1, chemokine XC receptor 1, G protein-coupled receptor 5, GPR5chemokine (C motif) XC receptor 1, G-protein coupled receptor 5, Lymphotactin receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human XCR1, Met1-Thr31, Ser89-Lys103, His168-His190, Phe251-Tyr267, Accession # P46094
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2829
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.