Learn More
XCL2 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18346584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18346584 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18346584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306178AF488
Rabbit Polyclonal Antibody
XCL2 Polyclonal specifically detects XCL2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno XCL2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C motif chemokine 2, chemokine (C motif) ligand 2, cytokine SCM-1 beta, SCM-1b, SCM1B, SCYC2XC chemokine ligand 2, small inducible cytokine subfamily C, member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human XCL2 (Q9UBD3; Met1-Gly114).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6846
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG