missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XCL2 Antibody (06), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059651 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18606997 100 μg 100 microlitros
18634736 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18606997

Marca: Novus Biologicals NBP306177100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

XCL2 Monoclonal antibody specifically detects XCL2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XCL2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen C motif chemokine 2, chemokine (C motif) ligand 2, cytokine SCM-1 beta, SCM-1b, SCM1B, SCYC2XC chemokine ligand 2, small inducible cytokine subfamily C, member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human XCL2 (Uniprot#: Q9UBD3; Met1-Gly114).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6846
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.