missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XBP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200070955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18703324 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703324

Marca: Novus Biologicals NBP1772530.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

XBP1 Polyclonal specifically detects XBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XBP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL, Immunofluorescence 20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen BAB82982
Alias de gen TREB5, X-box binding protein 1, X-box-binding protein 1, XBP-1, XBP2Tax-responsive element-binding protein 5
Símbolos de los genes XBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human XBP-1. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of XBP-1. Amino Acid Squence: GLPQARKRQRLTHLSPE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7494
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.