missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XBP1 Antibody (525904), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696523 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18696523 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18696523 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4257B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

XBP1 Monoclonal antibody specifically detects XBP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XBP1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 525904
Conjugado Biotin
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen TREB5, X-box binding protein 1, X-box-binding protein 1, XBP-1, XBP2Tax-responsive element-binding protein 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human XBP1S, Ser188-Leu287, Accession # NP_001073007
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7494
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.