missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xanthine Oxidase Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591092 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591092 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10020090.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Xanthine Oxidase Polyclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Xanthine Oxidase
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA 1:5000-1:20000, Immunoprecipitation 1:100, Dot Blot
Formulación Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
N.º de referencia del gen P80457
Alias de gen EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Xanthine Oxidase [Bovine Buttermilk] (Uniprot: P80457)
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7498
Reconstitución Reconstitute with 100 μg deionized water (or equivalent)
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store lyophilized antibody at 4°C in the dark. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.