Description
- Jabón líquido para manos con olor fresco y dermatológicamente probado
- Este jabón de manos líquido con acabado perlado hidrata la piel con sus ingredientes de reposición de lípidos
- El 96% de los ingredientes son de origen
- Minimiza el consumo energético: está demostrado que este jabón es eficaz en agua fría (basado en una prueba a 20°C)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Hand Soap |
| Color | Clear |
| Formulario | Espuma |
| Envase | Plastic Bottle |
| Cantidad | 8/Pk. |
| Tamaño | 525 mL |