missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Brain Precentral Gyrus Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin

Código de producto. 18651561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
18651561 5 portaobjetos paquete de 5
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651561

Marca: Novus Biologicals™ NBP277773

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Especie Human
Especificidad de diana Brain Precentral Gyrus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.