Descripción
- Suave y flexible
- Su resistente textura y gran capacidad de absorción hace que sea ideal para eliminar el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleaning Cloth |
| Longitud (imperial) | 5.98 in. |
| Longitud (métrico) | 15.19 cm |
| Anchura (imperial) | 4.96 in. |
| Anchura (métrico) | 12.6 cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Gris |
| Tela | 1-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001, ISO 14001 |