Learn More
Tork Cubreasientos para inodoro Tork
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243811 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Color unitSize
30243811 Blanco paquete de 20
1 options
Código de producto. 30243811
Marca: Tork 750160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haz que tus clientes se sientan más cómodos y aumenta la higiene de tus aseos con el cubreasientos para inodoro de Tork.
  • Desechable: reduce la contaminación
  • Desechable: menos mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Seat Cover Refill
Longitud (imperial) 16.73 in.
Longitud (métrico) 42.5 cm
Anchura (imperial) 14.17 in.
Anchura (métrico) 36 cm
Material Paper
Color Blanco
Tela 1-ply