Learn More
Tork Tork Papel de Secado Industrial Ultrarresistente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243742 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
30243742 Azul paquete de 10
1 options
Código de producto. 30243742 Proveedor Tork N.º de proveedor 130083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tork Paño de Limpieza Industrial Ultrarresistente de 3 capas es un paño multiuso que tiene una gran capacidad de absorción y protege las manos del calor y la suciedad. Este producto se presenta en un maletín portátil protector para que disponga de papel cuando lo necesite.
  • El papel grueso protege las manos de los desechos metálicos y el calor
  • Su resistente textura y gran capacidad de absorción hace que sea ideal para eliminar el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Heavy-duty Wiper
Longitud (imperial) 12.76 in.
Longitud (métrico) 32.4 cm
Anchura (imperial) 15.16 in.
Anchura (métrico) 38.5 cm
Certificaciones/conformidad FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel
Color Azul
Tela 3-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel