Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza azules WypAll™
Click to view available options
Color:
Azul acero
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- La tecnología Hydroknit™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (imperial) | 9.055 in. |
| Longitud (métrico) | 25.4 cm |
| Anchura (imperial) | 9.055 in |
| Anchura (métrico) | 23.5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 42.6 x 28.2 cm (16.8 x 11.1 in.) |
| Cantidad de embalaje | 160 paños/caja |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |