Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza reutilizables WypAll™
Código de producto. p-7222294
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17118215 Blanco cada uno
17194714 Azul 1 rollo
2 options
Código de producto. 17118215
Marca: Kimberly-Clark™ 8348
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paños de limpieza reutilizables WypAll™
  • Los paños de limpieza reutilizables WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medium-duty Industrial Wiper
Longitud (imperial) 14.96 in.
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 14.96 in
Anchura (métrico) 42 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 31 x 31.5 cm (12.2 x 12.4 in.)
Formato Large Roll
Para utilizar con (equipo) Kimberly-Clark Professional™ Dispensers (product codes 6154, 6155 and 6146)
Cantidad de embalaje 870 toallitas/rollo