Learn More
Kimberly-Clark™ Paños WypAll™ X60 Hydroknit™
Descripción
- Toallita reutilizable con tecnología Hydroknit™
- Resiste a la mayoría de disolventes, reduce los residuos, permite una limpieza rápida y ayuda a reducir los costes
- Ideal para limpieza ligera de adhesivos, aceites, residuos, aplicación de lubricantes, diluyentes, disolventes, limpieza de vidrio, limpieza de precisión de piezas y maquinaria compleja, limpieza de manos
- Disponibles como toallas dobladas en cuatro
- Envueltas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable para disponer de acceso inmediato a toallitas con protección higiénica en su área de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas no tejidas |
| Longitud (imperial) | 12,48 pulg. |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 31,7 cm |
| Material | Papel reforzado con nailon |
| Peso base | 5,59kg |
| Color | Blanco |
| Formato | Pliegue de 1/4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de baja exigencia |
| Mostrar más |